Learn More
9-[2-(diéthylphosphonométhoxy)propyl-d6] Adénine, TRC
Product Code. 30375879
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30375879 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30375879 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD44475210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 9-[2-(Diethylphosphonomethoxy)propyl-d6] Adenine
CAS 1020719-38-3
Formule moléculaire C13 2H6 H16 N5 O4 P
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H22N5O4P/c1-4-21-23(19,22-5-2)9-20-10(3)6-18-8-17-11-12(14)15-7-16-13(11)18/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H2,14,15,16)/i6D2,7D,8D,9D2
SMILES [2H]c1nc(N)c2nc([2H])n(c2n1)C([2H])([2H])C(C)OC([2H])([2H])P(=O)(OCC)OCC
Nom IUPAC 2,8-dideuterio-9-[1,1-dideuterio-2-[dideuterio(dietoxifosforil)metoxi]propil]purin-6-amina
Poids moléculaire (g/mol) 349.36
Poids de la formule 349.1786