Learn More
9-[2-(Hydroxypropyl-d6] adénine, TRC
Code produit 30400228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30400228 5 mg
30394375 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30400228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9525625MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020719-54-3
Formule moléculaire C8 2H6 H5 N5 O
Poids moléculaire (g/mol) 199.243
Synonyme rac-Desphosphoryl Tenofovir-d6, DL-9-(2-Hydroxypropyl)adenine-d6, 6-Amino-α-(methyl-d3)-9H-purine-9-ethan-α,β,β-d3-ol
Nom IUPAC 1-(6-aminopurine-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeutériopropane-2-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])n1cnc2c(N)ncnc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(6-aminopurin-9-yl)-1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ol
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H11N5O/c1-5(14)2-13-4-12-6-7(9)10-3-11-8(6)13/h3-5,14H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/i1D3,2D2,5D
Poids de la formule 199.134