Learn More
9-(4-Acétoxy-3-acétoxyméthylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4, TRC
Code produit 30313087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313087 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313087 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA16415250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbutyl)-2-amino-6-chloropurine-d4
CAS 1020718-81-3
Formule moléculaire C14 2H4 H14 Cl N5 O4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H18ClN5O4/c1-8(21)23-5-10(6-24-9(2)22)3-4-20-7-17-11-12(15)18-14(16)19-13(11)20/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H2,16,18,19)/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]C(OC(=O)C)C(C([2H])OC(=O)C)C([2H])C([2H])n1cnc2c(Cl)nc(N)nc12
Nom IUPAC acétate de [2-[acétyloxy(deutéro)méthyl]-4-(2-amino-6-chloropurine-9-yl)-1,3,4-trideutérobut]
Poids moléculaire (g/mol) 359.8
Poids de la formule 359.1298