Learn More
9-(4-aminophényle)chlorhydrate de carbazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367736
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367736 250 mg 250mg
11357736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11362.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 312700-07-5 | C18H15ClN2 | 294.782 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 312700-07-5
Formule moléculaire C18H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 294.782
Numéro MDL MFCD00082678
Clé InChI CFQROJKMLJRSAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-9h-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 9-4-aminophenyl carbazole hydrochloride, 4-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 4-carbazol-9-ylaniline hydrochloride, acmc-1agoy
CID PubChem 2794996
Nom IUPAC 4-carbazol-9-ylaniline ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-(4-Aminophenyl)carbazole hydrochloride
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 294.79
Pourcentage de pureté 98%