Learn More
9,9-Di-n-dodécyl-2,7-dibromofluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492778 25 g 25g
15402788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56320.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 286438-45-7 | C37H56Br2 | 660.663 g/mol
It is an intermediate for polymeric light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pour les diodes électroluminescentes à base de polymères.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 286438-45-7
Formule moléculaire C37H56Br2
Poids moléculaire (g/mol) 660.663
Numéro MDL MFCD03427215
Clé InChI KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-didodecyl-2,7-dibromofluorene, 9 9-didodecyl-2 7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-fluorene, acmc-209h3v, ksc561q2d, 2,7-dibromo-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene,2,7-dibromo-9,9-didodecyl
CID PubChem 5140914
Nom IUPAC 2,7-dibromo-9,9-didodécylfluorène
SMILES CCCCCCCCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Point de fusion 50°C to 55°C
Point d’ébullition 180°C (0.15 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 660.65
Pourcentage de pureté 98%