Learn More
9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423508 100 g 100g
15413508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56952.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 189367-54-2 | C25H32Br2 | 492.339 g/mol
It finds its application as an intermediate for polymeric light-emitting diodes and as an OLED material because of their pure blue emission and efficient electroluminescence coupled with a high charge-carrier mobility and good process ability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans le domaine des diodes électroluminescentes polymériques et comme matériau DELO grâce à son émission bleue pure et à son électroluminescence efficace associée à une grande mobilité des porteurs de charge et à une bonne capacité du procédé.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 189367-54-2
Formule moléculaire C25H32Br2
Poids moléculaire (g/mol) 492.339
Numéro MDL MFCD03427215
Clé InChI OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9-dihexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-di-n-hexylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-fluorene, acmc-1c0sw, ksc491i1r, 9,9-di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene homopolymer
CID PubChem 3539647
Nom IUPAC 2,7-dibromo-9,9-dihexylfluorène
SMILES CCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene
Point de fusion 67°C to 71°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 492.33
Pourcentage de pureté 98%