Learn More
Acide 9,9-di-n-hexylfluorène-2,7-diboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15462168 1 g 1g
15492306 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55817.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 203927-98-4 | Molecular Formula: C25H36B2O4 | Molecular Weight: 422.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 203927-98-4
Formule moléculaire C25H36B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 422.18
Numéro MDL MFCD03427279
Clé InChI QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexyl-fluoren-2-yl boronic acid, boronic acid,b,b'-9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-20alvw, 9,9-dihexyl-fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl boronic acid, 2,7-di dihydroxyboryl-9,9-dihexyl-9h-fluorene
CID PubChem 4524285
SMILES CCCCCCC1(CCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B(O)O)C2=C1C=C(C=C2)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid
Quantité 1 g
Nom IUPAC [7-(dihydroxyboranyl)-9,9-dihexyl-9H-fluorène-2-yl]acide boronique
Poids de la formule 422.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine