Learn More
Acide 9,9-2,7di-n-octylfluorène-diboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491588 1 g 1g
15412076 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15491588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55373.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 258865-48-4 | Molecular Formula: C29H44B2O4 | Molecular Weight: 478.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 258865-48-4
Formule moléculaire C29H44B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 478.29
Numéro MDL MFCD03701608
Clé InChI HURJMQMZDPOUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyldiboronic acid, 7-borono-9,9-dioctylfluoren-2-yl boronic acid, boronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, boronic acid,b,b'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-209gn0, 7-borono-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl boronic acid, 7-borono-9,9-dioctyl-2-fluorenyl boronic acid
CID PubChem 4283240
Nom IUPAC Acide(7-borono-9,9-dioctylfluorèn-2-yl)boronique
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC(=CC=C2C2=C1C=C(C=C2)B(O)O)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 478.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine