Learn More
acide bis(1,3-propanediol)-ester 9,9-di-n-octylfluorène-2,7diboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15442086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442086 250 mg 250mg
15432086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55392.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 317802-08-7 | C35H52B2O4 | 558.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317802-08-7
Formule moléculaire C35H52B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 558.42
Numéro MDL MFCD03701607
Clé InChI KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis 1,3-propanediol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethylborate, 9 9-dioctylfluorene-2 7-bis trimethylbo, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctylfluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethyleneborate, 2,2-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane
CID PubChem 4378560
Nom IUPAC 2-[7-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-9,9-dioctylfluorène-2-yl]-1,3,2-dioxaborinane
SMILES CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OCCCO2)C2=C1C=C(C=C2)B1OCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 558.42
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide