Learn More
Ester de bis(pinacolique) de l’acide9,9-di-n-octylfluorène-2,7-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489465 5 g 5g
15479465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51955.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 196207-58-6 | C41H64B2O4 | 642.579 g/mol
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester is a reactant in the synthesis of 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(thiophene-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione) (DPP1), a solution-processable nonfullerene electron acceptor used in organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester de bis(pinacolique) de l’acide 9,9-di-n-octylfluorène-2,7-diboronique est un réactif dans la synthèse du 6,6-(5,5-(9,9-dioctyle-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(thiophène-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-éthyl hexyle)-3-(thiophène-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione (DPP1), un accepteur d’électrons non-fullerène traitable en solution utilisé dans les cellules solaires organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 196207-58-6
Formule moléculaire C41H64B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 642.579
Numéro MDL MFCD16294554
Clé InChI FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
CID PubChem 21982074
Nom IUPAC 2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 642.58
Pourcentage de pureté 95%