Learn More
Ester pinacolique d’acide9,9-di-n-octylfluorène-2-boronique 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15449465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449465 5 g 5g
15439465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51953.06
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 302554-81-0 | Molecular Formula: C35H53BO2 | Molecular Weight: 516.617 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302554-81-0
Formule moléculaire C35H53BO2
Poids moléculaire (g/mol) 516.617
Numéro MDL MFCD16294553
Clé InChI VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-ylboronate, amtb255, 2-9,9-dioctylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolyl-9,9-dioctylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-di-n-octyl-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11477856
Nom IUPAC 2-(9,9-dioctylfluorène-2-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Beilstein 8661191
Poids de la formule 516.61
Pourcentage de pureté 95%