Learn More
9,9-Diméthyl-9,10-dihydroacridine, TRC
Code produit 30370788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30370788 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30370788 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD474300250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine
CAS 6267-02-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C15H15N
Quantité 250 mg
Synonyme 9,9-Dimethylacridan, 9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine, 9,9-Dimethyl-10H-acridine, NSC 36671
SMILES CC1(C)c2ccccc2Nc3ccccc13
Poids moléculaire (g/mol) 209.29
Poids de la formule 209.1204
Pourcentage de pureté >95%