Learn More
9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine, TRC
Code produit 30385112
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30385112 100 mg 100mg
30376114 10 mg -
30371652 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460488100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355832-04-1
Formule moléculaire C21H19N
Poids moléculaire (g/mol) 285.38
SMILES CC1(C)c2ccccc2c3ccc(Nc4ccccc4)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H19N/c1-21(2)19-11-7-6-10-17(19)18-13-12-16(14-20(18)21)22-15-8-4-3-5-9-15/h3-14,22H,1-2H3
Poids de la formule 285.1517