Learn More
Ester de bis(pinacolique) d’acide9,9-diméthylfluorène-2,7-diboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459465 1 g 1g
15469465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51954.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 325129-69-9 | C27H36B2O4 | 446.201 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 325129-69-9
Formule moléculaire C27H36B2O4
Poids moléculaire (g/mol) 446.201
Numéro MDL MFCD08704230
Clé InChI RVFLMSKITNJVRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2-9,9-dimethyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb256, 2,2-9,9-dimethyl-9h-fluorene-2,7-diyl, 9,9-dimethyl-9h-fluoren-2,7-diyl bisboronic acid pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
CID PubChem 20640927
Nom IUPAC 2-[9,9-diméthyl-7-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)fluorèn-2-yl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(C)C)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Dimethylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 446.2
Pourcentage de pureté 95%