Learn More
Ester pinacolique d’acide 9,9-diméthylfluorène-2-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499455 1 g 1g
15409465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51950.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 569343-09-5 | C21H25BO2 | 320.239 g/mol
It is employed in the synthesis and photo physical properties of 1,2-diphenylindolizine derivatives: fluorescent blue-emitting materials for organic light-emitting device.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et les propriétés physiques photoélectriques des dérivés 1,2-diphénylindolizine : matériaux fluorescents émetteurs de lumière bleue pour les dispositifs organiques émettant de la lumière.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569343-09-5
Formule moléculaire C21H25BO2
Poids moléculaire (g/mol) 320.239
Numéro MDL MFCD08704229
Clé InChI DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-9,9-dimethylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fl-be, amtb252, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
CID PubChem 45358694
Nom IUPAC 2-(9,9-diméthylfluorèn-2-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 320.24
Pourcentage de pureté 95%