Learn More
9,9-Diméthylxanthène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372439 5 g 5g
11362439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27340.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19814-75-6 | Molecular Formula: C15H14O | Molecular Weight: 210.28 g/mol
9,9-Dimethylxanthene is suitable for use in the preparation of 9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid. It may be used in the preparation of 9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene. It may be used in the preparation of 4,6-bis(dimesitylboryl)dibenzofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9,9-diméthylxanthène : peut être utilisé dans la préparation de l’acide 9,9-diméthylxanthène-4,5-dicarboxylique. Pour la préparation du 9,9-diméthyl-4,5-bis(diphénylphosphino)xanthène. Sert à la préparation du 4,6-bis(dimésitylboryl)dibenzofuranne.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19814-75-6
Formule moléculaire C15H14O
Poids moléculaire (g/mol) 210.28
Numéro MDL MFCD00134434
Clé InChI MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9-dimethyl-9h-xanthene, 9h-xanthene, 9,9-dimethyl, 9,9-dimethylxantene, 9,9-dimethyl xanthene, xanthene, 9,9-dimethyl, ksc182m0n, 9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene #
CID PubChem 606997
SMILES CC1(C)C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9-Dimethylxanthene
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 114°C to 115°C (0.6 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 9,9-diméthyle-9H-xanthene
Poids de la formule 210.28
Pourcentage de pureté ≥98%