Learn More
Acide 9,9’-spirobifluorène-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451779 5 g 5g
15461779 250 mg 250mg
15441779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15451779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64525.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 236389-21-2 | C25H17BO2 | 360.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 236389-21-2
Formule moléculaire C25H17BO2
Poids moléculaire (g/mol) 360.22
Numéro MDL MFCD13248568
Clé InChI WDDLHUWVLROJLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9'-spirobi fluoren-2-ylboronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluorene-2-boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-ylboronic acid, boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, boronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2-yl, acmc-209g4k, 9,9'-spirobifluorene-2-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-yl boronic acid
CID PubChem 22564369
Nom IUPAC Acide9,9‘-forobi[fluorène]-2-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC2=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C21C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 10478712
Poids de la formule 360.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre