Learn More
9,9‘-Spirobifluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15441199 1 g 1g
15461199 250 mg 250mg
15451199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15441199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64133.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 159-66-0 | C25H16 | 316.403 g/mol
A blue light emitting material in organic light emitting diodes (OLEDs). Also used as a blue-emitting material in electroluminescent devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Matériau bleu émettant de la lumière dans les diodes électroluminescentes organiques (OLED). Également utilisé comme matériau émettant du bleu dans les dispositifs électroluminescents.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques courants. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159-66-0
Formule moléculaire C25H16
Poids moléculaire (g/mol) 316.403
Numéro MDL MFCD08704216
Clé InChI SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,9'-spirobifluorene, 9,9'-spirobi fluorene, 9,9'-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobifluorene, pubchem3102, 9.9'-spirobifluorene, acmc-209dk2, 9,9 inverted exclamation mark-spirobi-fluorene
CID PubChem 135975
Nom IUPAC 9,9‘spiri[fluorène]
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C24C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,9'-Spirobifluorene
Point de fusion 195°C to 200°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Beilstein 1914463
Informations sur la solubilité Soluble in common organic solvents. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 316.4
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide