Learn More
9-acetylanthracène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606554 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10606554 25 g Flacon en verre 25g
10386110 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10606554 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102440250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 784-04-3
Formule moléculaire C16H12O
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Numéro MDL MFCD00001259
Clé InChI NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
CID PubChem 69911
Nom IUPAC 1-anthracène-9-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Acetylanthracene
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 72°C to 76°C
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 07, II, 450
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline