Learn More
9-acétylanthracène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11374524 5 g 5g
11384524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374524 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01278.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220.271 g/mol
9-Acetylanthracene is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-acétylanthracène est utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver entre 15 et 30°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 784-04-3
Formule moléculaire C16H12O
Poids moléculaire (g/mol) 220.271
Numéro MDL MFCD00001259
Clé InChI NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
CID PubChem 69911
Nom IUPAC 1-anthracène-9-ylethanone
SMILES CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Acetylanthracene
Point de fusion 72°C to 76°C
Quantité 5 g
Beilstein 1370056
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 220.27
Pourcentage de pureté 96%