Learn More
9-Acétylanthracène, TRC
Code produit 30133045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133045 1 g 1g
30011030 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133045 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1684851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 784-04-3
Formule moléculaire C16H12O
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Synonyme 1-(9-Anthracenyl)ethanone, 9-Anthryl Methyl Ketone, NSC 1143, NSC 13246, 1-(Anthracen-9-yl)ethanone
Nom IUPAC 1-anthracène-9-yléthanone
SMILES O=C(C)C1=C2C(C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C31
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Acetylanthracene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Poids de la formule 220.0888