Learn More
9-Amino-3,4-dihydroacridin-1(2H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Amino-3,4-dihydroacridin-1(2H)-one |
| CAS | 104675-26-5 |
| Formule moléculaire | C13H12N2O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 9-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-acridinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12N2O/c14-13-8-4-1-2-5-9(8)15-10-6-3-7-11(16)12(10)13/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H2,14,15) |
| SMILES | Nc1c2C(=O)CCCc2nc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 9-amino-3,4-dihydro-2H-acrinidine-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.25 |
| Poids de la formule | 212.095 |