Learn More
MedChemExpress 9-amino-CPT
Code produit 16402556
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402556 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY100309
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress 9-amino-CPT (9-amino-20(S)-camptothecin) is a topoisomerase I inhibitor with potent anticancer activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 363.37 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-43-1
Type de produit Natural Products
Pureté 98.17%
Solubilité DMSO : 3.33 mg/mL (9.16 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme 9-amino-20(S)-camptothecin
Cible Topoisomerase
Quantité 25 mg