Learn More
MedChemExpress 9-amino-CPT
Code produit 16450006
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450006 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16450006 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY100309
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 9-amino-CPT (9-amino-20(S)-camptothecin) is a topoisomerase I inhibitor with potent anticancer activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 363.37 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-43-1
Type de produit Natural Products
Pureté 98.17%
Solubilité DMSO : 3.33 mg/mL (9.16 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme 9-amino-20(S)-camptothecin
Cible Topoisomerase
Quantité 2 mg