Learn More
MedChemExpress 9-Aminoacridine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 27.5 mg/mL (141.58 mM; Need ultrasonic) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 194.23 g/mol |
| CAS | 90-45-9 |
| Synonyme | Aminacrine |