Learn More
9-Aminoacridine hémihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10596071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10596071 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10596071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 134410010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Aminoacridine hemihydrate
Note relative au nom 98%
CAS 65944-23-2, 90-45-9
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230.0°C to 235.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H10N2·1/2H2O
Numéro MDL MFCD00150520
Quantité 1 g
Beilstein 21, II, 280
Merck Index 14, 407
Synonyme acridin-9-amine hydrate, 9-aminoacridine hemihydrate
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,freely soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,toluene and,pyridine
Clé InChI SPWFQHCZHQCDAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.O
Nom IUPAC acridine-9-amine;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 203.16
CID PubChem 2723763
Poids de la formule 203.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Aminoacridine hemihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.