Learn More
Chlorhydrate 9-aminofluorène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311847
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311847 1 g 1g
11321847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05156.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5978-75-6 | C13H12ClN | 217.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5978-75-6
Formule moléculaire C13H12ClN
Poids moléculaire (g/mol) 217.70
Numéro MDL MFCD00012536
Clé InChI SYKJOJSYQSVNOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9h-fluoren-9-amine hydrochloride, 9-aminofluorene hydrochloride, 9h-fluoren-9-amine, hydrochloride, 9-fluorenamine hydrochloride, 9-aminofluorene hcl, fluorene-9-ylamine, chloride, 9h-fluoren-9-amine hcl, acmc-1b10k, 9-aminoflu-orene hydrochloride, 9-aminofluorene monohydrochloride
CID PubChem 2724685
SMILES [H+].[Cl-].NC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Aminofluorene hydrochloride
Point de fusion ∼225°C
Quantité 1 g
Beilstein 3915368
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC 9H-fluorène-9-amine;chlorhydrate
Poids de la formule 217.7
Pourcentage de pureté ≥98%