Learn More
9-anthracenecarboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10245820 25 g Flacon en verre 25g
10754831 100 g Flacon en verre 100g
11924781 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10245820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153930250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 642-31-9
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00001254
Clé InChI YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
CID PubChem 69504
Nom IUPAC Anthracène-9-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Anthracenecarboxaldehyde
Point de fusion 103.0°C to 107.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines