Learn More
Acide 9-anthracènecarboxylique, TRC
Code produit 30342493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342493 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342493 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA67845510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 723-62-6
Formule moléculaire C15H10O2
Quantité 10 g
Synonyme 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
SMILES OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
Nom IUPAC Acide anthracène-9-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Poids de la formule 222.0681