Learn More
9-anthraceneméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492198 50 g 50g
11482198 10 g 10g
11402208 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15188.18
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
An anthracene derivative used in Diels-Alder reactions. Also used in the preparation of 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un dérivé de l’anthracène utilisé dans les réactions de Diels-Alder. Également utilisé dans la préparation du 9-anthracénylméthyl-1-pipérazinecarboxylate.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud. Turbidité très faible.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1468-95-7
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00001264
Clé InChI JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
CID PubChem 73848
Nom IUPAC anthracène-9-ylméthanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 9-Anthracenemethanol
Point de fusion 160°C to 165°C
Quantité 50 g
Beilstein 1873402
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol very faint turbidity.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 97%