Learn More
9-anthracèneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10531092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531092 5 g Flacon en verre 5g
10502211 25 g Flacon en verre 25g
13448428 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10531092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181870050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1468-95-7
Formule moléculaire C15H12O
Poids moléculaire (g/mol) 208.26
Numéro MDL MFCD00001264
Clé InChI JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
CID PubChem 73848
Nom IUPAC anthracène-9-ylméthanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Anthracenemethanol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160.0°C to 164.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline