Learn More
Chlorure de 9-anthracénylméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Anthracenylmethyl Chloride |
| CAS | 24463-19-2 |
| Formule moléculaire | C22 H17 Cl N2 O . H Cl |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 9-(Chloromethyl)-anthracene, 9-(Chloromethyl)anthracene, NSC 241165 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H17ClN2O.ClH/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16;/h1-14,19-20H,(H,24,25);1H |
| SMILES | Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)C2=NC(C(N2)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | Cloruro de 4-(4,5-difenil-4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)benzoilo;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 397.297 |
| Poids de la formule | 396.08 |