Learn More
9-Anthraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473604 500 g 500g
11453604 25 g 25g
11463604 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473604 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11258.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
9-Anthraldehyde is used to prepare asymmetrical tridentate Schiff base ligands, 2-(9-anthrylmethyl-ideneamino)-4-methyl-phenol and functionalized ligand like 2-(anthracen-9-ylidene)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione through Knoevenangel condensation with the diphosphine ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione. It is also used as an intermediate for dyes, pigment, active pharmaceutical ingredients and other organic compounds. Further, it is involved in the Diels Alder reaction with benzenediazonium-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-anthraldéhyde est utilisé pour préparer des ligands de base Schiff à tridentate asymétrique, 2-(9-anthrylméthyl-ideneamino)-4-méthyl-phénol et des ligands fonctionnalisés comme le 2-(anthracène-9-ylidène)-4,5-bis(diphénylphosphino)-4-cyclopentène-1,3-dione par condensation de Knoevenangel avec le ligand diphosphine 4,5-bis(diphénylphosphino)-4-cyclopentène-1,3-dione. Il est également utilisé comme intermédiaire pour les colorants, les pigments, les ingrédients pharmaceutiques actifs et d’autres composés organiques. De plus, il est impliqué dans la réaction de Diels-Alder avec le benzènediazonium-2-carboxylate.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 642-31-9
Formule moléculaire C15H10O
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Numéro MDL MFCD00001254
Clé InChI YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
CID PubChem 69504
Nom IUPAC Anthracène-9-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Anthraldehyde
Point de fusion 102°C to 106°C
Quantité 500 g
Beilstein 639167
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 206.24
Pourcentage de pureté 98%