Learn More
9-Anthraldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-Anthraldehyde |
| CAS | 642-31-9 |
| Formule moléculaire | C15H10O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15 |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H |
| SMILES | O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | anthragène-9-carbdédéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.24 |
| Poids de la formule | 206.0732 |