Learn More
9-Anthraldéhyde, TRC
Code produit 30332128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30332128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30332128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA67920325G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Anthraldehyde
CAS 642-31-9
Formule moléculaire C15H10O
Quantité 25 g
Synonyme 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15
Formule InChI InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMILES O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
Nom IUPAC anthragène-9-carbdédéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 206.24
Poids de la formule 206.0732