Learn More
9-benzhydrylidène-10-anthrone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10650155 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10650155 1 g 1g
10220403 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10650155 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 388260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 667-91-4
Formule moléculaire C27H18O
Poids moléculaire (g/mol) 358.44
Numéro MDL MFCD00019172
Clé InChI SPOJSTUMWGMCFP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69586
Nom IUPAC 10-benzhydrylidénenthracène-9-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C3=CC=CC=C3C(=O)C4=CC=CC=C42)C5=CC=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Benzhydrylidene-10-anthrone
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 203.0°C to 207.0°C
Couleur Beige / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 07, 551
Synonyme 9-benzhydrylidene-10-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9 10h-one, 10-diphenylmethylidene anthracen-9-one, anthrafuchson, 10-benzhydrylidene-9-anthrone, 10-diphenylmethylene anthracen-9-one, 9-diphenylmethylene-10 9h-anthracenone, 9 10h-anthracenone,10-diphenylmethylene, 10-diphenylmethylene-9 10h-anthracenone #, 9 10h-anthracenone, 10-diphenylmethylene
Poids de la formule 358.44
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement