Learn More
9-bêta-D-arabinofuranosyl-2-fluoroadénine-5’-monophosphate, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15450417
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 15450417
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J65154.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans le DMSO ou l’eau à 5 mg/ml
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur. À conserver au réfrigérateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75607-67-9
Formule moléculaire C10H13FN5O7P
Poids moléculaire (g/mol) 365.21
Numéro MDL MFCD00866418
Clé InChI GIUYCYHIANZCFB-FJFJXFQQSA-N
Synonyme fludarabine phosphate, fludara, fludarabine 5'-monophosphate, fludura, oforta, 2-fluoro-ara amp, fludarabine monophosphate, famp, unii-1x9vk9o1sc
CID PubChem 30751
ChEBI CHEBI:63599
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-beta-D-Arabinofuranosyl-2-fluoroadenine-5'-monophosphate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO or water at 5mg/ml
Nom IUPAC {[5-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
Poids de la formule 365.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre