Learn More
9-bromo-1-nonene, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482149
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482149 1 g 1g
15492149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482149 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64792.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 89359-54-6 | C9H17Br | 205.14 g/mol
It's employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire important pour les matières premières pour la synthèse organique, l’agrochimie, le domaine pharmaceutique et le champ de dyestuff
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89359-54-6
Formule moléculaire C9H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD09037826
Clé InChI RQXPBVHYVAOUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-bromo-1-nonene, 1-nonene, 9-bromo, 8-nonenyl bromide, 1-bromo-8-nonene, 9-bromanylnon-1-ene
CID PubChem 11019998
Nom IUPAC 9-bromonon-1-ene
SMILES BrCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-1-nonene
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 100°C to 101°C (15 mmHg)
Formule linéaire Br(CH2)7CH=CH2
Indice de réfraction 1.4675
Quantité 1 g
Beilstein 1746338
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide