Learn More
9-Bromo-10-(1-naphtyl)anthracène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15401049
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15401049 250 mg 250mg
15481039 1 g 1g
15491039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15401049 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64024.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 400607-04-7
Formule moléculaire C24H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 383.288
Numéro MDL MFCD11046571
Clé InChI SYACRXBYRNYMLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-bromo-10-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthyl anthracene, anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl, 9-bromo-10-naphthalen-1-yl-anthracene, 10-bromo-9-phthalen-1-yl anthracene, 10-bromo-9-naphthalen-1-yl anthracene, 9-bromo-10-1-naphthalenyl-anthracene, 10-naphthalene-1-yl-9-bromo anthracene
CID PubChem 21076365
Nom IUPAC 9-bromo-10-naphtalène-1-ylanthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=C4C=CC=CC4=C(C5=CC=CC=C53)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-10-(1-naphthyl)anthracene
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Beilstein 20386637
Poids de la formule 383.29
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide