Learn More
9-bromo-10-phénylanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422159 1 g 1g
15442159 250 mg 250mg
15432159 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422159 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64794.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 23674-20-6 | C20H13Br | 333.228 g/mol
It is used as an OLED material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau OLED.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le toluène chaud et le diméthylformamide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23674-20-6
Formule moléculaire C20H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 333.228
Numéro MDL MFCD00230983
Clé InChI WHGGVVHVBFMGSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-bromo-9-phenylanthracene, anthracene, 9-bromo-10-phenyl, 9-bromo-10-phenyl-anthracene, ksc201k3d, 9-bromo-10-phenyl anthracene
CID PubChem 4155836
Nom IUPAC 9-bromo-10-phénylanthracène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-10-phenylanthracene
Point de fusion 154°C to 158°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Beilstein 2277064
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide.
Poids de la formule 333.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre