Learn More
9-Bromo-10-phénylanthracène, TRC
Code produit 30330822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330822 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330822 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6990035G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-10-phenylanthracene
CAS 23674-20-6
Formule moléculaire C20H13Br
Quantité 5 g
Synonyme 9-Phenyl-10-bromoanthracene
Formule InChI InChI=1S/C20H13Br/c21-20-17-12-6-4-10-15(17)19(14-8-2-1-3-9-14)16-11-5-7-13-18(16)20/h1-13H
SMILES CC(N([H])C(C)=C1C(OC)=O)=C(C(OCCCN2CCC(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)CC2)=O)C1C5=CC([N+]([O-])=O)=CC=C5.Cl
Nom IUPAC 9-bro-10-phénylanthragène
Poids moléculaire (g/mol) 333.22