Learn More
9-bromo-9-phénylfluorène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379055 1 g 1g
11389055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379055 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14225.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321.217 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55135-66-5
Formule moléculaire C19H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 321.217
Numéro MDL MFCD00075522
Clé InChI HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
CID PubChem 231624
Nom IUPAC 9-bromo-9-phénylfluorène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-9-phenylfluorene
Point de fusion 94°C to 99°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2561445
Poids de la formule 321.23
Pourcentage de pureté 96%