Learn More
9-bromo-9-phénylfluorène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10361290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10361290 1 g Flacon en verre 1g
10851671 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10361290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428610010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 55135-66-5 | C19H13Br | 321.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55135-66-5
Formule moléculaire C19H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 321.21
Numéro MDL MFCD00075522
Clé InChI HYQXNCDBSALQLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-bromo-9-phenyl-9h-fluorene, 9-brom-9-phenyl-9h-fluoren, zlchem 855, acmc-209ll7, 9-bromo-9-phenyl-fluorene, 9-bromanyl-9-phenyl-fluorene, hyqxncdbsalqlb-uhfffaoysa, 9-bromo-9-phenylfluorene, 9h-fluorene, 9-bromo-9-phenyl
CID PubChem 231624
Nom IUPAC 9-bromo-9-phénylfluorène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-9-phenylfluorene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 99°C to 101°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 321.21
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Bromo-9-phenylfluorene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.