Learn More
9-Bromo-9-phénylfluorène, TRC
Code produit 30329112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329112 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB686455500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromo-9-phenylfluorene
CAS 55135-66-5
Formule moléculaire C19 H13 Br
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H13Br/c20-19(14-8-2-1-3-9-14)17-12-6-4-10-15(17)16-11-5-7-13-18(16)19/h1-13H
SMILES BrC1(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc14
Nom IUPAC 9-bro-9-phénylfluorène
Poids moléculaire (g/mol) 321.21
Poids de la formule 320.0201