Learn More
9-bromoanthracène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10574711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574711 5 g Flacon en verre 5g
10515101 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10574711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106640050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1564-64-3 | C14H9Br | 257.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1564-64-3
Formule moléculaire C14H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 257.13
Numéro MDL MFCD00001243
Clé InChI ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9-bromo, 9-bromo anthracene, 9-bromo-anthracene, 9-anthracenyl bromide, 9-bromanthracen, pubchem9183, 9-bromoanthrene, acmc-209ddx, 9-bromoanthracene, dsstox_cid_29080
CID PubChem 74062
Nom IUPAC 9-bromoanthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromoanthracene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98°C to 100°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 05, 665
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 257.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9-Bromoanthracene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.