Learn More
9-bromoanthracène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
9-Bromoanthracene acts as an intermediate in the preparation of 9-substituted derivative of the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 9-bromoanthracène agit comme intermédiaire dans la préparation du dérivé 9-substitué de l’anthracène d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 9-Bromoanthracene |
| Point de fusion | 97°C to 103°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1869747 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 257.14 |
| Pourcentage de pureté | 96% |