Learn More
9-Bromoanthracène, TRC
Code produit 30180370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180370 5 g 5g
30180060 25 g 25g
30180286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180370 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6798005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1564-64-3
Formule moléculaire C14H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 257.13
Synonyme 10-Bromoanthracene, 9-Anthracenyl bromide, 9-Anthracyl bromide, NSC 803
Nom IUPAC 9-bromoanthracène
SMILES Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromoanthracene
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Poids de la formule 255.9888