Learn More
9-Bromofluorène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334629 5 g 5g
11478633 50 g 50g
11488633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10428.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1940-57-4 | C13H9Br | 245.119 g/mol
9-Bromofluorene, is used to treat skin dermatological conditions and in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-bromofluorène est utilisé pour traiter les affections dermatologiques cutanées et dans l’industrie pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à l’air. Stable dans des conditions normales Conserver dans des récipients résistants à la lumière et bien fermés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1940-57-4
Formule moléculaire C13H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 245.119
Numéro MDL MFCD00001133
Clé InChI AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-bromofluorene, fluorene, 9-bromo, 9h-fluorene, 9-bromo, 9-fluorenyl bromide, monobromofluorene, 9-bromo-fluoren, 9-brom-9h-fluoren, acmc-1bqkc, 9-bromanyl-9h-fluorene
CID PubChem 16024
Nom IUPAC 9-bromo-9H-fluorène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromofluorene
Point de fusion 101°C to 105°C
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2047220
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 245.12
Pourcentage de pureté ≥98%