Learn More
9-bromophénanthrène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11332846
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11332846 5 g -
11342846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11332846 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09033.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 573-17-1 | C14H9Br | 257.13 g/mol
9-Bromophenanthrene is used as halogenated building block. Isotope labelled 9-Bromophenanthrene (B687200), a halogenated polycyclic aromatic hydrocarbon that has been seen to have a room temperature phosphorescence that can be induced by β-cyclodextrin (β-CD) in the presence of cyclohexane; however, trace Fe(III) causes a decrease of the RTP emission.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9-bromophénanthrène est utilisé comme bloc de construction halogéné. Isotope marqué 9-bromophénanthrène (B687200), un hydrocarbure aromatique polycyclique halogéné dont la phosphorescence à température ambiante peut être induite par β-cyclodextrine (β-CD) en présence de cyclohexane ; cependant, la trace Fe(III) entraîne une diminution des émissions RTP.
Solubilité
Soluble dans le toluène et le chloroforme (50 mg/ml).
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à l’abri des oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 573-17-1
Formule moléculaire C14H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 257.13
Numéro MDL MFCD00001174
Clé InChI RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-phenanthryl bromide, phenanthrene, 9-bromo, 9-phenathryl bromide, 9-bromo-phenanthrene, 9-bromo phenanthrene, 9-bromophenathrene, 9-bromanylphenanthrene, pubchem13993, acmc-1b0zz, 9-bromophenanthrene
CID PubChem 11309
Nom IUPAC 9-bromophénanthrène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 9-Bromophenanthrene
Point de fusion 62°C to 66°C
Point d’ébullition 190°C (1.2 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1869927
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,and chloroform (50mg/ml).
Poids de la formule 257.14
Pourcentage de pureté 98%