Learn More
9-Bromophénanthrène, TRC
Code produit 30329345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329345 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329345 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68720025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Bromophenanthrene
CAS 573-17-1
Formule moléculaire C14H9Br
Quantité 25 g
Synonyme 9-Phenanthryl Bromide, NSC 400708
Formule InChI InChI=1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
SMILES Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
Nom IUPAC 9-bromophanthrène
Poids moléculaire (g/mol) 257.13
Poids de la formule 255.9888